2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Hydroxyazobenzene-2'-carboxylic acid, 2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid, 4'-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, 2-((4-Hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid, HABA
A10333.09
A10333.18
A10333.09EA
1370
CZK
A10333.09
A10333.18
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid ≥98%
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 1634-82-8
Molecular Formula: C13H10N2O3
Formula Weight: 242.23
Melting Point: 205-207°
Beilstein Reference: 1842696
Vzorec:
C₁₃H₁₀N₂O₃ MW: 242.23 Bod tání: 205…207 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002428 CAS číslo: 1634-82-8 EINECS: 216-655-2 |