Tisk…
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Hydroxyazobenzene-2'-carboxylic acid, 2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid, 4'-Hydroxyazobenzene-2-carboxylic acid, 2-((4-Hydroxyphenyl)diazenyl)benzoic acid, HABA
H5126-1G H5126-25G H5126-5G
SIALH5126-1GEA 489 CZK
SIALH5126-1G SIALH5126-25G SIALH5126-5G
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-(4-Hydroxyphenylazo)benzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀N₂O₃
MW: 242.23
MDL Number: MFCD00002428
CAS číslo: 1634-82-8
EINECS: 216-655-2