Tisk…
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
366380010 366380050
ACRO366380010EA 2820 CZK
ACRO366380010 ACRO366380050
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₈BNO₂
Bod tání: 165…170 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093721
CAS číslo: 214360-73-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 170 °C
GC ≥96.0 %