Tisk…
Fenol, crystals, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
16016-100G-R 16016-1KG-R 16016-25KG-R 16016-6X1KG-R
SIAL16016-100G-REA 816 CZK
SIAL16016-100G-R SIAL16016-1KG-R SIAL16016-25KG-R SIAL16016-6X1KG-R
Fenol, crystals, Sigma-Aldrich®
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
Bod varu: 181,8 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002143
CAS číslo: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II