3-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 3-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
367590010
367590050
ACRO367590010EA
2510
CZK
ACRO367590010
ACRO367590050
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
3-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₂H₁₈BNO₂ Bod tání: 89…94 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03453668 CAS číslo: 210907-84-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Light brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 89 to 94 °C |
GC | ≥96.0 % |