Tisk…
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
367560010 367560050
ACRO367560010EA 2940 CZK
ACRO367560010 ACRO367560050
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₈BNO₂
Bod tání: 64…70 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179448
CAS číslo: 191171-55-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 70 °C
GC ≥96.0 %