2-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline, 2-Aminobenzeneboronic acid pinacol ester
L19951.03
L19951.06
L19951.03EA
1690
CZK
L19951.03
L19951.06
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester 97%
2-Aminophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 97%
CAS No.: 191171-55-8
Molecular Formula: C12H18BNO2
Formula Weight: 219.09
Melting Point: 65-70°
Beilstein Reference: 8548809
Vzorec:
C₁₂H₁₈BNO₂ Bod tání: 65…70 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02179448 CAS číslo: 191171-55-8 |