Tisk…
2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H27469.14 H27469.06
H27469.14EA 12600 CZK
H27469.14 H27469.06
2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester ≥98%
2-Cyanophenylboronic acid pinacol ester
Purity: 98% CAS No.: 214360-48-2 Molecular Formula: C13H16BNO2 Formula Weight: 229.08 Melting Point: 88-90° MDL No.: MFCD04038747
Vzorec: C₁₃H₁₆BNO₂
Bod tání: 88…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038747
CAS číslo: 214360-48-2