Tisk…
3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol
L09649.06 L09649.03 L09649.14
L09649.06EA 2780 CZK
L09649.06 L09649.03 L09649.14
3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol ≥98%
3-(Trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol
Purity: 98+% CAS No.: 5272-36-6 Molecular Formula: C6H12OSi Formula Weight: 128.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 66°(150°F) Refractive Index: 1.4510 Boiling Point: 170-172° Beilstein Reference: 1902505 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00002913
Vzorec: C₆H₁₂OSi
MW: 128.25
Bod varu: 170…172 °C
Hustota: 0.865
Bod vzplanutí: 66 °C (150 °F)
MDL Number: MFCD00002913
CAS číslo: 5272-36-6
EINECS: 226-094-5
UN: 2810
ADR: 6.1 III