Tisk…
3-Bromo-3-buten-1-ol 97+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
368210100 368210500
ACRO368210100EA 9560 CZK
ACRO368210100 ACRO368210500
3-Bromo-3-buten-1-ol 97+%
3-Bromo-3-buten-1-ol
Vzorec: C₄H₇BrO
MW: 151 g/mol
Bod varu: 175 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,522 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00154041
CAS číslo: 76334-36-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5000 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %