Isobutylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27698.06
H27698.03
H27698.06EA
3050
CZK
H27698.06
H27698.03
Isobutylboronic acid ≥97%
Isobutylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 84110-40-7
Molecular Formula: (CH3)2CHCH2B(OH)2
Formula Weight: 101.94
Melting Point: 108-110°
MDL No.: MFCD00134156
Vzorec:
C₄H₁₁BO₂ Bod tání: 108…110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134156 CAS číslo: 84110-40-7 |