Tisk…
1-Octylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Octylboronic acid, 1-n-Octaneboronic acid, n-Octylboronic acid
L19964.03 L19964.06 L19964.14
L19964.03EA 886 CZK
L19964.03 L19964.06 L19964.14
1-Octylboronic acid ≥97%
1-Octylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 28741-08-4 Molecular Formula: CH3(CH2)7B(OH)2 Formula Weight: 158.05 Melting Point: 81-85° Beilstein Reference: 1739759
Vzorec: C₈H₁₉BO₂
MW: 158.05
Bod tání: 81…85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01074560
CAS číslo: 28741-08-4