1-Hexylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Hexylboronic acid
B22446.09
B22446.88
B22446.09EA
8070
CZK
B22446.09
B22446.88
1-Hexylboronic acid ≥97%
1-Hexylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 16343-08-1
Molecular Formula: CH3(CH2)5B(OH)2
Formula Weight: 130.00
Melting Point: 85-90°
Beilstein Reference: 1736080
Vzorec:
C₆H₁₅BO₂ Bod tání: 85…90 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01074641 CAS číslo: 16343-08-1 |