1-Decylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Decylboronic acid
L19957.03
L19957.06
L19957.14
L19957.03EA
1180
CZK
L19957.03
L19957.06
L19957.14
1-Decylboronic acid ≥98%
1-Decylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 24464-63-9
Molecular Formula: CH3(CH2)9B(OH)2
Formula Weight: 186.10
Melting Point: 86-89°
Beilstein Reference: 1743934
Vzorec:
C₁₀H₂₃BO₂ MW: 186.1 Bod tání: 86…89 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01074638 CAS číslo: 24464-63-9 |