Tisk…
1-Butylboronic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Butylboronic acid, n-Butylboronic acid
172380010 172380050 172380250
ACRO172380010EA 956 CZK
ACRO172380010 ACRO172380050 ACRO172380250
1-Butylboronic acid 98%
1-Butylboronic acid
Vzorec: C₄H₁₁BO₂
MW: 101.94
Bod tání: 94…96 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002106
CAS číslo: 4426-47-5
EINECS: 224-607-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %