Tisk…
Diphenyl sulphoxide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Phenyl sulphoxide, sulphinyldibenzene
130970250 130971000
ACRO130970250EA 2020 CZK
ACRO130970250 ACRO130971000
Diphenyl sulphoxide 97%
Diphenyl sulphoxide
Vzorec: C₁₂H₁₀OS
MW: 202.28
Bod varu: 206…208 °C (13 mmHg)
Bod tání: 66…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002085
CAS číslo: 945-51-7
EINECS: 213-415-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 71 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %