Tisk…
Diglycolic anhydride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
114670250 114671000
ACRO114670250EA 3240 CZK
ACRO114670250 ACRO114671000
Diglycolic anhydride 97%
Diglycolic anhydride
Vzorec: C₄H₄O₄
Bod tání: 90…95 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006677
CAS číslo: 4480-83-5
EINECS: 224-761-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 95 °C
Titration excess NaOH ≥96.0 %