1-Cyanocyclopropanecarboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-Cyano-1-cyclopropanecarboxylic acid
H27730.06
H27730.03
H27730.06EA
4120
CZK
H27730.06
H27730.03
1-Cyanocyclopropanecarboxylic acid ≥97%
1-Cyanocyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 6914-79-0
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Melting Point: 143-149°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00190651
Vzorec:
C₅H₅NO₂ Bod tání: 143…149 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00190651 CAS číslo: 6914-79-0 UN: 2923 ADR: 8,III |