Tisk…
4-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A15715.14 A15715.03 A15715.06
A15715.14EA 8210 CZK
A15715.14 A15715.03 A15715.06
4-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
4-(Benzyloxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 1486-51-7 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 187-191° Beilstein Reference: 2111640
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228.25
Bod tání: 187…191 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016527
CAS číslo: 1486-51-7
EINECS: 216-066-0