Tisk…
2-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Benzyloxybenzoic acid
A12425.09 A12425.18 A12425.30
A12425.09EA 2030 CZK
A12425.09 A12425.18 A12425.30
2-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
2-(Benzyloxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 14389-86-7 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 76-78° MDL No.: MFCD00051940
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
MW: 228,25 g/mol
Bod tání: 76…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051940
CAS číslo: 14389-86-7