Tisk…
Fenol, BAKER, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
0505.1000EA 3590 CZK
0505.1000
Fenol, BAKER, J.T.Baker®
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Bod varu: 181,7 °C (1013 hPa)
Bod tání: 40,8 °C
Hustota: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002143
CAS číslo: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
REACH: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay 99.0 - 100.5 %
Acidity passes test
Appearance of solution passes test
Freezing Point min. 39.5 °C
Identification passes test
Residue on Evaporation max. 0.05 %