Tisk…
Fenol, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Nebezpečí
0188.0500EA 3240 CZK
0188.0500 0188.1000
Fenol, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
Bod varu: 181,8 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002143
CAS číslo: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.0 %
Clarity of Solution passes test
Freezing Point min. 40.5 °C
Residue after Evaporation max. 0.03 %
Water (H2O) max. 0.2 %