Tisk…
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 4-Cyano-3-trifluoromethylaniline
M-Clarity™ quality level = MQ100
631752-1G 631752-5G
SIAL631752-1GEA 3550 CZK
SIAL631752-1G SIAL631752-5G
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
MW: 186.14
MDL Number: MFCD00042155
CAS číslo: 654-70-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III