Tisk…
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Dodavatel: PanReac AppliChem
Varování
Synonyms: Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
A2231.0001 A2231.0005 A2231.0010
A2231.0001EA 1890 CZK
A2231.0001 A2231.0005 A2231.0010
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Vzorec: C₁₈H₁₆N₅BrS
MW: 414,33 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00011964
CAS číslo: 298-93-1
EINECS: 206-069-5