3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide
Dodavatel: Cayman Chemical
|
Varování
|
Synonyms:
Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
10009591-1
10009591-5
CAYM10009591-1EA
1750
CZK
CAYM10009591-1
CAYM10009591-5
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Vzorec:
C₁₈H₁₆N₅BrS MW: 414,33 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00011964 CAS číslo: 298-93-1 EINECS: 206-069-5 |