2,5-Dihydrofuran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
253170-100G
253170-25G
SIAL253170-100GEA
8050
CZK
SIAL253170-100G
SIAL253170-25G
2,5-Dihydrofuran, Sigma-Aldrich®
2,5-Dihydrofuran
Vzorec:
C₄H₆O MW: 70,09 g/mol |
MDL Number:
MFCD00003219 CAS číslo: 1708-29-8 EINECS: 216-957-4 |