Tisk…
2,5-Dihydrofuran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
253170-100G 253170-25G
SIAL253170-100GEA 8050 CZK
SIAL253170-100G SIAL253170-25G
2,5-Dihydrofuran, Sigma-Aldrich®
2,5-Dihydrofuran
Vzorec: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
MDL Number: MFCD00003219
CAS číslo: 1708-29-8
EINECS: 216-957-4