Tisk…
2,3-Dihydrofuran 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
190441000 190445000
ACRO190441000EA 2900 CZK
ACRO190441000 ACRO190445000
2,3-Dihydrofuran 98+%
2,3-Dihydrofuran
Vzorec: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Hustota: 0,927 g/cm³
Bod vzplanutí: –24 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003205
CAS číslo: 1191-99-7
EINECS: 214-747-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.0 %
Tetrahydrofuran ≤1.0 % (GC)