Tisk…
2,3-Dihydrofuran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
200018-100ML 200018-1L
SIAL200018-100MLEA 1960 CZK
SIAL200018-100ML SIAL200018-1L
2,3-Dihydrofuran, Sigma-Aldrich®
2,3-Dihydrofuran
Vzorec: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
MDL Number: MFCD00003205
CAS číslo: 1191-99-7
EINECS: 214-747-7
UN: 3271
ADR: 3,II