Tisk…
1-Methyl-2-phenylindole ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B22105.09 B22105.18 B22105.30
B22105.09EA 968 CZK
B22105.09 B22105.18 B22105.30
1-Methyl-2-phenylindole ≥99%
1-Methyl-2-phenylindole
Purity: 99% CAS No.: 3558-24-5 Molecular Formula: C15H13N Formula Weight: 207.28 Melting Point: 98-99° Beilstein Reference: 148770
Vzorec: C₁₅H₁₃N
Bod tání: 98…99 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022892
CAS číslo: 3558-24-5
EINECS: 222-618-1