Tisk…
1-Methylimidazolium hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
59760-1KG-F 59760-100G-F
SIAL59760-1KG-FEA 18100 CZK
SIAL59760-1KG-F SIAL59760-100G-F
1-Methylimidazolium hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
1-Methylimidazolium hydrogen sulphate
Vzorec: C₄H₈N₂O₄S
MDL Number: MFCD06798198
CAS číslo: 681281-87-8
UN: 3261
ADR: 8,II