Tisk…
α-Ionone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W259411-100G-K W259411-1KG-K
SIALW259411-100G-KEA 0 CZK
SIALW259411-100G-K SIALW259411-1KG-K
α-Ionone, Sigma-Aldrich®
α-Ionone
Vzorec: C₁₃H₂₀O
MDL Number: MFCD00001565
CAS číslo: 127-41-3
EINECS: 204-841-6