Tisk…
(E)-β-Ionone (synthetic) 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
297130050 297131000 297135000
ACRO297130050EA 751 CZK
ACRO297130050 ACRO297131000 ACRO297135000
(E)-β-Ionone (synthetic) 96%
(E)-β-Ionone
Vzorec: C₁₃H₂₀O
Bod vzplanutí: 122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001549
CAS číslo: 14901-07-6
EINECS: 201-224-3
UN: 3082
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5215 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (25°C) 0.941 to 0.947