(E)-β-Ionone 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
A13400.22
A13400.36
A13400.22EA
1630
CZK
A13400.22
A13400.36
(E)-β-Ionone 96%
(E)-β-Ionone
Purity: 96%
CAS No.: 79-77-6
Molecular Formula: C13H20O
Formula Weight: 192.30
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.5200
Melting Point: -49°
Boiling Point: 126-128°/12mm
Beilstein Reference: 1909544
Merck Reference: 14,5056
MDL No.: MFCD00001549
Vzorec:
C₁₃H₂₀O Bod varu: 126…128 °C (12 mmHg) Bod tání: –49 °C Hustota: 0,943 Bod vzplanutí: 112 °C (233 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001549 CAS číslo: 79-77-6 EINECS: 201-224-3 Merck Index: 14,5056 |