Tisk…
(E)-β-Ionone
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W259500-10KG-K W259500-1KG-K W259500-20KG-K
SIALW259500-10KG-KEA 23850 CZK
SIALW259500-10KG-K SIALW259500-1KG-K SIALW259500-20KG-K
(E)-β-Ionone
(E)-β-Ionone
Vzorec: C₁₃H₂₀O
MDL Number: MFCD00001549
CAS číslo: 79-77-6
EINECS: 201-224-3