Tisk…
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
632589-25G 632589-5G
SIAL632589-25GEA 3790 CZK
SIAL632589-25G SIAL632589-5G
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole
Vzorec: C₁₃H₉NOS
MDL Number: MFCD00022869
CAS číslo: 3411-95-8
EINECS: 222-299-9