(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
237450-1G
237450-5G
SIAL237450-1GEA
1680
CZK
SIAL237450-1G
SIAL237450-5G
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Vzorec:
C₁₂H₁₃N |
MDL Number:
MFCD00064179 CAS číslo: 10420-89-0 |