Tisk…
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
237450-1G 237450-5G
SIAL237450-1GEA 1680 CZK
SIAL237450-1G SIAL237450-5G
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Vzorec: C₁₂H₁₃N
MDL Number: MFCD00064179
CAS číslo: 10420-89-0