Tisk…
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine
A17176.03 A17176.06
A17176.03EA 1710 CZK
A17176.03 A17176.06
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 99%
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Purity: 99% CAS No.: 10420-89-0 Molecular Formula: C12H13N Formula Weight: 171.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6230 Odour: Amine-like Boiling Point: 152-153°/11mm Beilstein Reference: 2208024 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00064179
Vzorec: C₁₂H₁₃N
Bod varu: 152…153 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,060
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00064179
CAS číslo: 10420-89-0
ADR: 8,III