(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(R)-(+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, (+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
237442-1G
237442-5G
SIAL237442-1GEA
1770
CZK
SIAL237442-1G
SIAL237442-5G
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Vzorec:
C₁₂H₁₃N MW: 171.24 |
MDL Number:
MFCD00064114 CAS číslo: 3886-70-2 EINECS: 223-425-5 |