Tisk…
Dimethyl bromomalonate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
359890-25ML 359890-5ML
SIAL359890-25MLEA 5250 CZK
SIAL359890-25ML SIAL359890-5ML
Dimethyl bromomalonate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl bromomalonate
Vzorec: C₅H₇BrO₄
MDL Number: MFCD00025865
CAS číslo: 868-26-8
EINECS: 212-775-4