Tisk…

Dimethyl bromomalonate 90% tech.

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

305190050 305190250
ACRO305190050EA 912 CZK
ACRO305190050 ACRO305190250
Dimethyl bromomalonate 90% tech.
Dimethyl bromomalonate
Vzorec: C₅H₇BrO₄
Bod varu: 105…108 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,6 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025865
CAS číslo: 868-26-8
EINECS: 212-775-4
UN: 1760
ADR: 8,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR