Tisk…
Diethyl bromomalonate ≥90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A10965.14 A10965.18 A10965.30
A10965.14EA 968 CZK
A10965.14 A10965.18 A10965.30
Diethyl bromomalonate ≥90%
Diethyl bromomalonate
Purity: 90+% CAS No.: 685-87-0 Molecular Formula: BrCH(CO2CH2CH3)2 Formula Weight: 239.07 Flash Point: 111°(231°F) Refractive Index: 1.4550 Boiling Point: 233-235° Beilstein Reference: 509768 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00009138
Vzorec: C₇H₁₁BrO₄
Bod varu: 233…235 °C
Hustota: 1,402
Bod vzplanutí: 111 °C (231 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009138
CAS číslo: 685-87-0
EINECS: 211-683-1
ADR: 8,II