Tisk…
Diethyl bromomalonate 90+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
114190250 114191000 114195000
ACRO114190250EA 1810 CZK
ACRO114190250 ACRO114191000 ACRO114195000
Diethyl bromomalonate 90+%
Diethyl bromomalonate
Vzorec: C₇H₁₁BrO₄
Bod varu: 233…235 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,4 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009138
CAS číslo: 685-87-0
EINECS: 211-683-1
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥90.0 %
UV at 214 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥98.5 %