Tisk…
Fenol ≥99%, crystals ACS
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
0735-500GEA 6520 CZK
0735-500G 0735-250G 0735-1KG
Fenol ≥99%, crystals ACS
Fenol
Vzorec: C₆H₅OH
MW: 94,11 g/mol
Bod varu: 181,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: 40,8 °C
Hustota: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 81 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002143
CAS číslo: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Clarity of Solution Pass
Freezing Range ≥40.5 °C
Moisture (KF) ≤0.5%
Purity ≥99%
Residue After Evaporation ≤0.05%