Tisk…
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-3-methylbutyric acid
269900010 269900050
ACRO269900010EA 1690 CZK
ACRO269900010 ACRO269900050
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid 99+%
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid
Vzorec: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Bod tání: 65…68 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00066443
CAS číslo: 17407-55-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +15° to +19° (24 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)
Titration with NaOH ≥99.0 %