Tisk…
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
379093-1G 379093-5G
SIAL379093-1GEA 1580 CZK
SIAL379093-1G SIAL379093-5G
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid, Sigma-Aldrich®
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid
Vzorec: C₅H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00066443
CAS číslo: 17407-55-5