Tisk…
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid
Dodavatel: Cayman Chemical
10007090-1 10007090-5 10007090-500
CAYM10007090-1EA 2240 CZK
CAYM10007090-1 CAYM10007090-5 CAYM10007090-500
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid
Vzorec: C₅H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00066443
CAS číslo: 17407-55-5