Tisk…
(R)-(-)-2-Hydroxyisovaleric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
55452-1G 55452-5G
SIAL55452-1GEA 5150 CZK
SIAL55452-1G SIAL55452-5G
(R)-(-)-2-Hydroxyisovaleric acid, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2-Hydroxyisovaleric acid
Vzorec: C₅H₁₀O₃
MDL Number: MFCD00066442
CAS číslo: 17407-56-6