Tisk…
Octan amonný 7.5 M vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
A2706-100ML A2706-1L A2706-500ML
SIALA2706-100MLEA 3500 CZK
SIALA2706-100ML SIALA2706-1L SIALA2706-500ML
Octan amonný 7.5 M vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Octan amonný
Vzorec: H₃CCOONH₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013066
CAS číslo: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM