Tisk…
Octan amonný 5.0 M vodný roztok
Dodavatel: Rockland Immunochemicals
ROCKMB-041EA 4630 CZK
ROCKMB-041
Octan amonný 5.0 M vodný roztok
Octan amonný
Vzorec: H₃CCOONH₄
MW: 77,08 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013066
CAS číslo: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/04/16640604.jpg