Tisk…
(±)-2-Bromoisovaleric acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A10756.09 A10756.18
A10756.09EA 1420 CZK
A10756.09 A10756.18
(±)-2-Bromoisovaleric acid 96%
(±)-2-Bromoisovaleric acid
Purity: 97% CAS No.: 565-74-2 Molecular Formula: C5H9BrO2 Formula Weight: 181.04 Odour: Acrid Melting Point: 36-42° Boiling Point: 124-126°/20mm Merck Reference: 14,1422 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004210
Vzorec: C₅H₉BrO₂
Bod varu: 124…126 °C (20 mmHg)
Bod tání: 36…42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004210
CAS číslo: 565-74-2
EINECS: 209-291-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,1422